pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Lieferant: Avantor
VWR®
85411.601EA 13.7 EUR
85411.601 85416.601 85422.601 85418.601 85414.601 85421.601 85410.601 85412.601 85423.601 85417.601 85420.601 85419.601 85415.601 85413.601
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Dosatest-Teststreifen ermöglichen eine präzise und schnelle pH-Bestimmung mit bis zu vier verschiedenen Farbblöcken für jeden pH-Wert.
  • Noch einfachere Handhabung durch verlängerte Grifffläche
  • Reaktive Pads mit fixierter Indikatorfarbe
  • Kontrastreiche Farbskala
Der pH-Indikator ist chemisch an die Zellulosefaser gebunden und verhindert somit ein Ausbluten. Dadurch wird die Probe effektiv vor Verunreinigungen geschützt, und Messungen können auch in schwach gepufferten oder stark alkalischen Lösungen durchgeführt werden.
Besserer Zugang zu verschiedenen Behältertypen und kein Kontakt zwischen Fingern und Probe.
Lieferumfang: Lieferung in einer Box mit 100 Teststreifen im Format 6×85 mm.