Ammoniaklösung USP Testlösung (TS) 34

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: AmmoniakAmmoniumhydroxid

85380.260EA 89.4 EUR
85380.260 85380.180
Ammoniaklösung USP Testlösung (TS) 34
Ammoniaklösung

Gebrauchsfertige Testlösung (TS).


  • Hergestellt gemäß Arzneibuchanforderungen
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
  • USP 34 konform
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar

Formel: NH₃
Molecular Weight: 35,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR