Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung USP Test Solution (TS) 34
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
85376.180EA
21.2
EUR
85376.180
85376.260
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung USP Test Solution (TS) 34
Schwefelsäure
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
- Hergestellt nach den Anforderungen der Pharmacopoeia
- Reduziert Zeit und Kosten
- Unabhängig, rückführbar und Zertifiziert
- Entspricht der Norm 34
- Analysezertifikat und Sicherheits-datenblatt vorhanden
Formel:
H₂SO₄ Molecular Weight: 98,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 UN: 3264 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...