Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung USP Test Solution (TS) 34

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

85376.180EA 21.2 EUR
85376.180 85376.260
Schwefelsäure 0.5 mol/l (1 N) in wässriger Lösung USP Test Solution (TS) 34
Schwefelsäure

Gebrauchsfertige Testlösung (TS).


  • Hergestellt nach den Anforderungen der Pharmacopoeia
  • Reduziert Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und Zertifiziert
  • Entspricht der Norm 34
  • Analysezertifikat und Sicherheits-datenblatt vorhanden

Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
UN: 3264
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR