Natriumchlorid in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Kochsalz

85372.180EA 84.8 EUR
85372.180 85372.260
Natriumchlorid in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Natriumchlorid

Gebrauchsfertige Testlösungen (TS).


  • Produziert nach Pharma Standard
  • Kosten- und Zeitersparnis
  • Unabhängig zuverlässig zertifiziert
  • USP 34 Konform
  • Analysenzertifikat und Sicherheitsdatenblatt verfügbar

Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Schmelzpunkt: 801 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 0
Merck Index: 14,08599

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR