Silbernitrat 0.1 N in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Höllenstein
85370.180EA 160 EUR
85370.180 85370.260
Silbernitrat 0.1 N in wässriger Lösung USP Test Solution (TS)
Silbernitrat
Gebrauchsfertige Testlösung.
  • Hergestellt nach den Anforderungen der Pharmacopoeia
  • Reduziert Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückführbar und Zertifiziert
  • Entspricht der Norm 34
  • Analysezertifikat und Sicherheits-datenblatt vorhanden
Formel: AgNO₃
Molecular Weight: 169,87 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
UN: 3264
ADR: 8,III
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg