Dichtestandards bezogen auf 25 °C
Lieferant: Avantor
VWR®
85224.180EA 216 EUR
85224.180 85211.180 85207.180 85203.180 85210.180 85216.180 85206.180 85220.180 85223.180 85215.180 85219.180 85202.180 85200.180 85218.180 85205.180 85222.180 85221.180 85214.180 85201.180 85212.180 85225.180 85209.180 85208.180 85213.180 85204.180 85217.180
Dichtestandards bezogen auf 25 °C
Standards Dichtestandards
Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern beruhenden Techniken verwendet werden.
  • Hohe Genauigkeit über einen breiten Bereich (0,6878 - 3,1043 g/ml) bei 25 °C
  • Keine der Formulierungen enthält giftige Schwermetalle
  • Lässt sich mit jeder Marke oder Art von Dichtemessgerät verwenden
  • Lieferung in einer hochwertigen, manipulationssicheren Flasche aus Braunglas
Diese Standards werden gravimetrisch (gelöster Stoff und Lösungsmittel) mittels rückführbaren OIML-Gewichten erstellt. Die Dichte der Standards wird mittels vollständig kalibrierten Referenz-Pyknometern bestimmt.
Standards: Gemäß ASTM D1480-12 für die Prüfung der Dichte oder relativen Dichte, wird ein Kalibrierzertifikat gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.