Dichtestandards bezogen auf 20 °C
Lieferant: Avantor
VWR®
85190.180EA 221 EUR
85190.180 85182.180 85195.180 84004.180 85186.180 85179.180 85173.180 85183.180 85191.180 85170.180 85196.180 85174.180 85187.180 85189.180 85184.180 85171.180 85192.180 85188.180 85175.180 85177.180 85172.180 85194.180 85180.180 85181.180 85193.180 85185.180 85176.180
Dichtestandards bezogen auf 20 °C
Standards Dichtestandards
Diese Dichtestandards können als Kalibrierstandards für Dichtemessungen mittels pyknometrischer Techniken, Schwingungstechniken oder auf Aräometern beruhenden Techniken verwendet werden.
  • Hohe Genauigkeit über einen breiten Bereich (0,6619 - 3,1096 g/ml) bei 20 °C
  • Keine der Formulierungen enthält giftige Schwermetalle
  • Lässt sich mit jeder Marke oder Art von Dichtemessgerät verwenden
  • Lieferung in einer hochwertigen, manipulationssicheren Flasche aus Braunglas
Diese Standards werden gravimetrisch (gelöster Stoff und Lösungsmittel) mittels rückführbaren OIML-Gewichten erstellt. Die Dichte der Standards wird mittels vollständig kalibrierten Referenz-Pyknometern bestimmt.
Standards: Gemäß ASTM D1480-12 für die Prüfung der Dichte oder relativen Dichte, wird ein Kalibrierzertifikat gemäß den Anforderungen von ISO/IEC 17025 ausgestellt.