Natriumchlorid ≥99,8% ASTM B117, ISO 9227 für Korrosionstests

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: Kochsalz

85139.460EA 277 EUR
85139.460 85139.290 85139.360
Natriumchlorid ≥99,8% ASTM B117, ISO 9227 für Korrosionstests
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Molecular Weight: 58,44 g/mol
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt
Rieselhilfe Keine hinzugefügt
Sauer oder alkalisch reagierende Subst.
pH-Wert (25°C; 5 %)
Spezifisches Gewicht (50 g/l ; 25°C)
Schwermetalle (als Pb)
In Wasser unlösliche Anteile
Trocknungsverlust (105°C)
Natriumiodid (als I)
Gesamte Verunreinigungen
Gesamt N (Stickstoff) ≤ 5 ppm
Br (Bromid)
F (Fluorid)
I (Iodid)
Halogenide (Br, F, I) (Cl ausgeschlossen)
PO4 (Phosphat)
SO4 (Sulfat)
As (Arsen)
Cu (Kupfer)
Fe (Eisen) ≤ 1 ppm
K (Kalium) ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 2 ppm
Ni (Nickel) ≤ 1 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR