Schmelzpunktstandards
Lieferant: Avantor
VWR®
85101.001EA 34.8 EUR
85101.001 85112.003 85106.001 88445.001 85108.001 85322.001 88442.001 85110.001 85109.001 85105.001 85103.001 88449.001 88446.001 85105.005 85113.003 85107.001 85111.003 85104.001 88444.001
Schmelzpunktstandards
Standards Schmelzpunkt-Standards
Diese Standards eignen sich zur Verwendung mit jedem Schmelzpunktbestimmungsgerät und werden aus reinen Rohstoffen hergestellt. Die Schmelzpunkte werden unter Anwendung eines äußerst akkuraten dynamischen Differenzkalorimeters (DSC) bestimmt, das auf die internationale Temperaturskala ITS-90 kalibriert ist.
  • Gebrauchsfertig
  • Rückführbar
  • Ungenauigkeit der Messung bis zu ±0,3 °C
Die Produktpalette reicht von Benzophenon (Schmelzpunkt 47 bis 49 °C) bis Anthraquinon (Schmelzpunkt 283 bis 286 °C).