Nitrat-Standard (in N) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
84982.260EA 101 EUR
84982.260 84982.180
Nitrat-Standard (in N) 1.000 mg/l in Wasser für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Nitrat-Standards
Standards: Rückführbar auf NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ISO 17025 akkreditiert sind.
Lieferung inklusive Analysenzertifikat.