2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: 2-HydroxypropanIPADimethylcarbinolIsopropanolIsopropylalkohol

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

84881.320EA 101 EUR
84881.320 84881.290
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Molecular Weight: 60,1 g/mol
Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –89 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Pb (Lead) ≤ 10 ppb
Zn (Zinc) ≤ 10 ppb
Transmittance (205 nm) ≥ 10 %
Transmittance (210 nm) ≥ 50 %
Transmittance (225 nm) ≥ 80 %
Transmittance (240 nm) ≥ 95 %
Transmittance (255 nm) ≥ 99 %
Suitable for LC-MS Passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR