Essigsäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Ethansäure

Unter Stickstoff abgepackt

84874.260EA 119 EUR
84874.260 84874.180 84874.290
Essigsäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119475328-30
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg

For metal trace analysis in AAS or ICP

Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form

Ask for a quotation

12/31/2022

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8%
Evaporation residue Max. 0.0001%
Water Max. 0.1%
Calcium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Potassium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Magnesium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.2 ppm
Sodium (0.1% Aqueous solution) Max. 0.5 ppm
UV Durchlässigkeit (255 nm) Min 10%
UV Durchlässigkeit (260 nm) Min 50%
UV Durchlässigkeit (270 nm) Min 80%
UV Durchlässigkeit (280 nm) Min 95%
UV Durchlässigkeit (300 nm) Min 99%
Geeignet für die LC-MS (0.1% Wassrige Lösung) Entspricht

For metal trace analysis in AAS or ICP

Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form

Ask for a quotation

12/31/2022

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR