Dichlormethan ≥99,9% stabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: MethylenchloridChlormethylen

Stabilisierung: Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen) ∼ 50 ppm
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

84702.260EA 36 EUR
84702.260 84702.320
Dichlormethan ≥99,9% stabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Dichlormethan

SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.

Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 100 ppm
Absorbance (235 nm) ≤ 0,52
Absorbance (240 nm) ≤ 0,16
Absorbance (245 nm) ≤ 0,07
Absorbance (250 nm) ≤ 0,02
Absorbance (from 255 nm) ≤ 0,01
Transmittance (235 nm) ≥ 30 %
Transmittance (240 nm) ≥ 70 %
Transmittance (245 nm) ≥ 85 %
Transmittance (250 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 255 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1,0 ppb
Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR