Acetonitril ≥99,9%, SPECTRONORM für die Spektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

84701.320EA 143 EUR
84701.320
Acetonitril ≥99,9%, SPECTRONORM für die Spektroskopie
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: −45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Absorbance (200 nm) ≤ 0,05
Absorbance (215 nm) ≤ 0,02
Absorbance (from 230 nm) ≤ 0,01
Transmittance (190 nm) ≥ 20 %
Transmittance (195 nm) ≥ 60 %
Transmittance (200 nm) ≥ 90 %
Transmittance (215 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 230 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 0,5 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 0,5 ppb

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR