Nährboden Grundlagen, Ausgangsstoffe
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
84610.5000EA 646 EUR
84610.5000 84615.0500 VWRARM301-500G 85862.0500 84618.0500 84601.0500 84688.5000 84623.0500 84601.5000 84620.0500 VWRARM001-2.5KG 85862.5000 84609.0500 VWRARM027-2.5KG BLIF4110302 84687.0500 84609.5000 84620.5000 84862.25000 26208.297 84615.5000 84610.0500 499332OO 84688.0500 84616.0500
Nährboden Grundlagen, Ausgangsstoffe
Medien für die Mikrobiologie Basismaterialien für die Mikrobiologie
Die Qualitäten der verwendeten Basismaterialien für die Zubereitung von Nährmedien sind sehr wichtig, da die Ergebnisse letztendlich von diesen abhängen. Die Rohmaterialien werden, sofern nicht anders angegeben, bei 10 - 30 °C in geschlossenen Behältern in trockener Umgebung gelagert.
  • Bestandteile werden speziell ausgewählt, um reproduzierbare Ergebnisse zu gewährleisten
  • Hergestellt unter den strengsten cGMP-Standards