Ethylacetat ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: EssigesterEssigsäureethylester
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84532.950EA 0 EUR
84532.950 84532.460 84532.550
Ethylacetat ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005 %
Wasser Max. 0,02 %