n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr


Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

84530.460EA 585 EUR
84530.460 84530.550 84530.950
n-Hexan ≥97%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –94,3 °C
Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (calculated on anhydrous) Min. 97.0 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 50 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR