Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethansäure
84528.360EA
106
EUR
84528.360
84528.460
84528.290
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Essigsäure
Formel:
H₃CCOOH Molecular Weight: 60,05 g/mol Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 17 °C Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 38,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036152 CAS-Nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119475328-30 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...