Leitfähigkeitsstandardlösungen
Lieferant: Avantor
VWR®
84149.260EA 135 EUR
84149.260 84144.260 84131.260 84136.260 84136.180 85917.260 84140.260 84143.260 84131.180 84135.260 84135.180 84139.260 84138.260 84108.260 84133.260 85918.260 84146.260 84142.260 84136.290 85919.260 84107.260 84132.260 84145.260 84134.230 84141.260 84135.290 84137.260
Leitfähigkeitsstandardlösungen
Standards Leitfähigkeits-Standards
Ein komplettes Sortiment an zertifizierten Kontrollstandards mit Werten von 1,3 bis 500000 µs, um alle Anforderungen für elektrochemische Analysen zu erfüllen.
  • Genauigkeit von ±1%
  • Auf NIST rückführbar, erfüllt die Anforderungen von Ph.Eur. und USP
  • Getestet unter Verwendung von INAB-akkreditierten Methoden nach ISO 17025
Standardwerte (25 °C)
Diese Standards werden zur Bestimmung der Zellenkonstante verwendet - siehe Empfehlungen des Geräteherstellers für das jeweilige Zellendesign.
Premiumwerte (25 °C)
Diese Standards dienen zur Überprüfung, ob das Messsystem (Instrument, Sonde und Anwender) die Werte im erforderlichen Bereich (z. B. 20 µs/cm bei Wasser mit niedriger Leitfähigkeit für den Pharmabereich oder 100000 µs/cm bei Umweltproben)‧genau erfassen kann.