Methanol ≥99,9%, PESTINORM® für Purge and Trap GC-Analysen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: HydroxymethanHolzalkoholMethylalkohol
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83967.290EA 90.3 EUR
83967.290 83967.320
Methanol ≥99,9%, PESTINORM® für Purge and Trap GC-Analysen
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Wasser Max. 0,1 %
Verdampfungsrückstand (100°C) Max. 0,0005 %
2-Butanon (GC/MS) Max. 0,5 ppm
Flüchtige Verunreinigungen (GC/MS) Entspricht