Salpetersäure 67%, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

83872.290EA 219 EUR
83872.290 83872.270 83872.330
Salpetersäure 67%, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: 120,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt 67 - 69 %
Färbung Max. 10 APHA
Cl (Chlorid) Max. 0,2 ppm
Gesamt P (Phosphor) Max. 0,01 ppm
Gesamt S (Schwefel) Max. 0,3 ppm
Ag (Silber) Max. 0,1 ppb
Al (Aluminium) Max. 1 ppb
As (Arsen) Max. 0,5 ppb
Au (Gold) Max. 0,1 ppb
B (Bor) Max. 1 ppb
Ba (Barium) Max. 0,1 ppb
Be (Beryllium) Max. 0,1 ppb
Bi (Bismut) Max. 0,1 ppb
Ca (Calcium) Max. 1 ppb
Cd (Cadmium) Max. 0,5 ppb
Ce (Cer) Max. 0,1 ppb
Co (Cobalt) Max. 0,5 ppb
Cr (Chrom) Max. 1 ppb
Cs (Cäsium) Max. 0,1 ppb
Cu (Kupfer) Max. 0,5 ppb
Dy (Dysprosium) Max. 0,1 ppb
Er (Erbium) Max. 0,1 ppb
Eu (Europium) Max. 0,1 ppb
Fe (Eisen) Max. 1 ppb
Ga (Gallium) Max. 0,1 ppb
Gd (Gadolinium) Max. 0,1 ppb
Ge (Germanium) Max. 0,1 ppb
Hf (Hafnium) Max. 0,1 ppb
Hg (Quecksilber) Max. 0,1 ppb
Ho (Holmium) Max. 0,1 ppb
In (Indium) Max. 0,1 ppb
K (Kalium) Max. 1 ppb
La (Lanthan) Max. 0,1 ppb
Li (Lithium) Max. 0,1 ppb
Lu (Lutetium) Max. 0,1 ppb
Mg (Magnesium) Max. 1 ppb
Mn (Mangan) Max. 0,1 ppb
Mo (Molybdän) Max. 0,1 ppb
Na (Natrium) Max. 1 ppb
Nb (Niob) Max. 0,1 ppb
Nd (Neodym) Max. 0,1 ppb
Ni (Nickel) Max. 0,5 ppb
Pb (Blei) Max. 0,1 ppb
Pd (Palladium) Max. 0,5 ppb
Pr (Praseodym) Max. 0,1 ppb
Pt (Platin) Max. 0,5 ppb
Rb (Rubidium) Max. 0,1 ppb
Re (Rhenium) Max. 0,1 ppb
Rh (Rhodium) Max. 0,5 ppb
Ru (Ruthenium) Max. 0,5 ppb
Sb (Antimon) Max. 0,5 ppb
Sc (Scandium) Max. 0,1 ppb
Se (Selen) Max. 1 ppb
Sm (Samarium) Max. 0,1 ppb
Sn (Zinn) Max. 0,5 ppb
Sr (Strontium) Max. 0,1 ppb
Tb (Terbium) Max. 0,1 ppb
Te (Tellur) Max. 0,1 ppb
Th (Thorium) Max. 0,1 ppb
Ti (Titan) Max. 0,5 ppb
Tl (Thallium) Max. 0,1 ppb
Tm (Thulium) Max. 0,1 ppb
U (Uran) Max. 0,1 ppb
V (Vanadium) Max. 0,5 ppb
W (Wolfram) Max. 0,1 ppb
Y (Yttrium) Max. 0,1 ppb
Yb (Ytterbium) Max. 0,1 ppb
Zn (Zink) Max. 0,5 ppb
Zr (Zirkon) Max. 0,1 ppb

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR