Acetonitril, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,8%
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83676.230EA 66 EUR
83676.230 83676.290 83676.269
Acetonitril, wasserfrei (max. 0,001% H₂O) ≥99,8%
Acetonitril
Flasche (250 ml) mit Septumverschluß mit sechs wiederverschließbaren Einstichstellen
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf trocken) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005 %
Wasser Max. 10 ppm