Dichlormethan ≥99,8% stabilisiert, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Methylenchlorid Chlormethylen
Stabilisierung: Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen) 20 ppm
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83665.320EA 131 EUR
83665.320 83665.400 83665.290
Dichlormethan ≥99,8% stabilisiert, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,8%
Wasser Max. 0,02 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005 %
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) Max. 5 ng/l
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation