n-Hexan ≥95%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83661.290EA 71.9 EUR
83661.290 83661.320 83661.9010 83661.400 83661.9030
n-Hexan ≥95%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –94,3 °C
Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 95,0%
Verdampfungsrückstand
Wasser Max. 0,02 %
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) Max. 5 ng/l
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation