Ethylacetat ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Essigsäureethylester Essigester
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83660.290EA 33.9 EUR
83660.290 83660.320 83660.400
Ethylacetat ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,7%
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005 %
Wasser Max. 0,03 %
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) Max. 5 ng/l
For your Gaz or HPLC chromatography method
ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation