Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: WasserstoffoxidHydrogenoxid
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83645.400EA 63.7 EUR
83645.400 83645.290 83645.320
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Wasser
Formel: H₂O
Molecular Weight: 18,02 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011332
CAS-Nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 12,10175
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Färbung Max. 5 APHA
Leitfähigkeit (25°C) (bei Abfüllung) Max. 1 µS/cm
Verdampfungsrückstand Max. 1 ppm
Al (Aluminium) Max. 50 ppb
Ca (Calcium) Max. 50 ppb
Fe (Eisen) Max. 50 ppb
K (Kalium) Max. 50 ppb
Mg (Magnesium) Max. 50 ppb
Na (Natrium) Max. 100 ppb
Fluoreszenz (als Chinin) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluoreszenz (als Chinin) (365/450 nm) Max. 0,5 ppb
Gradient (210 nm) Max. 5 mAU
Gradient (220 nm) Max. 2 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (als Reserpin) Max. 2 ppb
MS-APCI+ (als Reserpin) Max. 2 ppb
MS-ESI- (als 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (als 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
Koloniezahl (Ph.Eur.) (bei Abfüllung) Max. 100 CFU/ml
TOC (bei Abfüllung) Max. 30 ppb