Acetonitril ≥99,95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-MS Instrumente

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: EssigsäurenitrilEthansäurenitrilEthannitrilMethylcyanid

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

83642.290EA 143 EUR
83642.290 83642.320
Acetonitril ≥99,95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-MS Instrumente
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99.95 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0.0001 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0.0002 meq/g
Färbung Max. 5 APHA
Dichte (20/4) 0.781 --> 0.784
Dichte (20/20) 0.782 --> 0.785
n 20/D 1.343 --> 1.345
Verdampfungsrückstand Max. 1 ppm
Wasser Max. 10 ppm
UV Durchlässigkeit (193 nm) Min. 60 %
UV Durchlässigkeit (195 nm) Min. 90 %
UV Durchlässigkeit (200 nm) Min. 98 %
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 98 %
UV Durchlässigkeit (215 nm) Min. 99 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 99 %
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 99 %
Fluoreszenz (als Chinin) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluoreszenz (als Chinin) (365 nm) Max. 0.5 ppb
Gradient (210 nm) Max. 1 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (als Reserpin) Max. 2 ppb
MS-ESI- (als 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (als 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
Al (Aluminium) Max. 20 ppb
Ba (Barium) Max. 20 ppb
Ca (Calcium) Max. 20 ppb
Cd (Cadmium) Max. 20 ppb
Co (Cobalt) Max. 20 ppb
Cu (Kupfer) Max. 20 ppb
Fe (Eisen) Max. 20 ppb
K (Kalium) Max. 20 ppb
Mg (Magnesium) Max. 20 ppb
Mn (Mangan) Max. 20 ppb
Na (Natrium) (bei Abfüllung) Max. 20 ppb
Ni (Nickel) Max. 20 ppb
Pb (Blei) Max. 20 ppb
Zn (Zink) Max. 20 ppb
Filtriert bei 0,2 µm Bestätigt

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR