Acetonitril, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Reag. USP, ACS, Supergradienten-Qualität geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ethannitril Methylcyanid Essigsäurenitril Ethansäurenitril
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83639.320EA 263 EUR
83639.320 83639.400 83639.360 83639.9010 83639.928 83639.9030 83639.290 83639.911 83639.914 83639.500 83639.910
Acetonitril, wasserfrei (max. 0,003% H₂O) ≥99,95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Reag. USP, ACS, Supergradienten-Qualität geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Acetonitril
Formel: H₃CCN
Molecular Weight: 41,05 g/mol
Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45,7 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 5 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001878
CAS-Nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,95 %
Lösung (100 g/l) Neutral
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0008 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0006 meq/g
Siedepunkt 80 - 82 °C
Färbung Max. 10 APHA
Dichte (20/4) 0,781 - 0,784
Dichte (20/20) 0,782 - 0,785
Brechungsindex (20°C) 1,343 - 1,345
Verdampfungsrückstand Max. 2 ppm
Wasser Max. 30 ppm
Absorption (190 nm) Max. 1
Absorption (195 nm) Max. 0,1
Absorption (200 nm) Max. 0,02
Absorption (210 nm) Max. 0,02
Absorption (220 nm) Max. 0,01
Absorption (230 nm) Max. 0,01
Absorption (240 nm) Max. 0,005
Absorption (250 nm) Max. 0,005
Absorption (240-420 nm) Max. 0,005
UV Durchlässigkeit (190 nm) Min. 10 %
UV Durchlässigkeit (195 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (200 nm) Min. 95 %
UV Durchlässigkeit (210 nm) Min. 96 %
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 97 %
Transmittance (230 nm) Min. 98 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 99 %
UV Durchlässigkeit (250 nm) Min. 99 %
UV Durchlässigkeit (240-420 nm) Min. 99 %
Fluoreszenz (als Chinin) (254 nm) Max. 1 ppb
Gradient (210 nm) Max. 3 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
Konform zu ACS Entspricht
Konform zu ACS (HPLC/UV) Entspricht
Konform zu Reag. Ph.Eur. Entspricht
Konform zu Reag. USP-NF Entspricht