Cyclohexan ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: HexahydrobenzolHexamethylenNaphthen
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83629.290EA 85.2 EUR
83629.9030 83629.290 83629.9010 83629.320
Cyclohexan ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Cyclohexan
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 7 °C
Dichte: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003814
CAS-Nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/06/772306.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99,50 %
Wasser Max. 0,0100 %
Nichtflüchtige Rückstände Max. 0,0005 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
UV Durchlässigkeit (230 nm) Min. 75,0 %
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 80,0 %
UV Durchlässigkeit (250 nm) Min. 98,0 %