Dichlormethan ≥99,8% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: MethylenchloridChlormethylen
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol 0,1 %
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83623.320EA 122 EUR
83623.320 83623.290
Dichlormethan ≥99,8% stabilisiert, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,3300 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 10 ppm
Wasser Max. 0,05 %
Absorption (240 nm) Max. 0,3
Absorption (245 nm) Max. 0,1
Absorption (260 nm) Max. 0,01
UV Durchlässigkeit (240 nm) Min. 50 %
UV Durchlässigkeit (245 nm) Min. 80 %
UV Durchlässigkeit (260 nm) Min. 98 %