Wasser, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Wasserstoffoxid
, Hydrogenoxid
83612.360EA
22.1
EUR
83612.360
83612.460
83612.550
83612.410
83612.400
Wasser, GPR RECTAPUR®
Wasser
Formel:
H₂O Molecular Weight: 18,02 g/mol Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1 g/cm³ (4 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011332 CAS-Nummer: 7732-18-5 EINECS: 231-791-2 Merck Index: 12,10175 |
Spezifikation Testergebnisse
Acidity or alkalinity | Passes test |
Oxidisable substances | Passes test |
Conductivity (20°C) | Max. 1.5 µS/cm |
Evaporation residue | Max. 1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 0.1 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 0.2 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 0.2 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.1 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.1 ppm |