Diese vielseitigen Labormarker sind zum Schreiben auf nassen oder trockenen Oberflächen konzipiert und eignen sich für Industrie-, Biomedizin- und Ausbildungslabors.
- Langlebige Spitze und großzügige Tintenzufuhr für eine lange Lebensdauer des Produkts
- Tinte trocknet augenblicklich und ermöglicht dadurch eine sofortige Handhabung
- Konische spitze von 4mm bis 1mm
- Unsteril
- Ohne Naturkautschuk-Latex
Die Marker ermöglichen eine permanente Markierung auf Einwegmaterialien aus Kunststoff. Bei der Verwendung auf Glas-, Metall- oder Porzellanoberflächen verschmiert die Tinte nicht, wenn sie Wasser ausgesetzt wird. Sie kann mit verschiedenen Lösungsmitteln von diesen Oberflächen abgewaschen werden, was eine wiederholte Markierung ermöglicht.