Bechergläser, hohe Form, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
801-3141EA 12.7 EUR
801-3141 213-1190 801-3129 801-3136 215-1012 213-0253 801-3154
Bechergläser, hohe Form, DURAN®
Becher
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, ohne Ausguss.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Graduierung zum ungefähren Ablesen des Inhalts und Schriftfeld.
Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).
Standards: ISO 3819