5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43818.0025EA
230
EUR
8.43818.0025
8.43818.0005
5-(4-Fluorphenyl)-3-pyridincarbonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
5-(4-Fluorophenyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₈FNO₂ |
CAS-Nummer:
364064-17-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 215 °C |
Molar Mass | 217.20 g/mol |
Density | 0.5 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.7 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...