Gel-Ladepuffer, Glow™
Lieferant: G-Biosciences
Glow™
786-107EA 78.4 EUR
786-107 786-103 786-104 786-105 786-106 786-100 786-101 786-102
Gel-Ladepuffer, Glow™
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
Diese vorgemischten, gebrauchsfertigen Gel-Ladepuffer wurden entwickelt, um den Gebrauch von Ethidiumbromid zu minimieren. Glow-Farbstoffe liefern intensive DNA/RNA-Banden mit geringem Hintergrund und minimaler Bandenverzerrung auf jeder Art von Agarose- oder Acrylamid-Gel.
  • DNA-Ladepuffer auf Basis von Ficoll®
  • Glow-Ladepuffer enthalten bereits Ethidiumbromid
  • Beide RNA-Ladepuffer basieren auf Formamid
  • Glow RNA-Ladepuffer ist ideal für schnelle Screenings von RNA-Präparationen
Speziell formuliert für die Nukleinsäure-Elektrophorese.