Vorgewogene Trockennährböden in Beuteln, MediaBag
Lieferant: Avantor
VWR®
7812.00600EA 0 EUR
7812.00600 7301.02700 7203.00372 7504.00045 7301.00450 7201.09000 7301.00090 7601.03375 7591.00225 7303.00225 7601.04500 710-2060 7201.03600 7583.0005 7301.01125 7812.06000 7201.04500 7201.03375 710-2061 7812.11100 7812.00500 7891.60000 7601.03000 7301.00900 7291.06750 7301.00225 7390.00025 7812.04500 7201.02700 7504.04500 7691.03375 7201.06750 7511.00225 7812.05000 7501.00225 710-2058 7812.09000 710-2059 7504.02250 7301.02250 710-2056 710-2057 7200.00001 710-2051 710-2052 7205.04500 7503.03375 7801.01350 7601.04000 7291.04500 7203.03375 7503.00225 7504.00450 7501.00450 7304.00225 7801.60000
Vorgewogene Trockennährböden in Beuteln, MediaBag
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Jede Packung enthält eine abgewogene Menge an Nährmediengranulat in doppelt verpackten Beuteln und ist bestrahlt. Bedarfsorientierte Anreicherung - steriles Wasser und Probenmaterial hinzufügen.
  • Platzsparend, anders als Flaschen, die Regalplatz beanspruchen
  • Lange Haltbarkeit
  • Kein Autoklavieren nötig und optimal löslich
  • Staubfreie Arbeitsumgebung
Die folgenden Medien stehen für das Beutelsystem zur Verfügung:
Gepuffertes Peptonwasser (BPW), gemäß ISO 6579-1:2017, ist eine nicht selektive Voranreicherungsbouillon zur Erhöhung der Rückgewinnung von Bakterien, insbesondere von pathogenen Enterobacteriaceae aus Lebensmitteln
Trypton-Soja-Bouillon (TSB) findet ihre hauptsächliche Verwendung bei Media Fill-Tests.
Fraser-Bouillon Basis für die selektive Anreicherung von Listeria spp.
Lactose-Bouillon dient als Vortest zum Nachweis von coliformen Bakterien
MacConkey-Bouillon zum Nachweis und zur Zählung von Coliformen
Standards: Zusammensetzung in Übereinstimmung mit Standardmethoden wie ISO, AFNOR, NMKL, etc.
Verpackung: Spezielle Zusammensetzungen und Verpackungsformate sind auf Anfrage erhältlich.
*Volumen des sterilen Wasser, welches in jedem Beutel hinzugefügt werden soll.