Zellkulturplatten, 384-Well, CELLSTAR®
Lieferant: Greiner bio-one
CELLSTAR®
GREI781091ORGEA 0 EUR
GREI781091ORG 738-0063 738-0053 738-0061 736-0235 738-0062 738-0060 392-0311 GREI781090_120 738-0058 738-0059 GREI781182_8
Zellkulturplatten, 384-Well, CELLSTAR®
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
PS, zellkulturbehandelt, steril. Alle Platten sind als frei von RNase, DNase und humaner DNA zertifiziert, sind nicht pyrogen und nicht zytotoxisch.
  • Wells mit F-förmigem Boden besitzen hervorragende optische Eigenschaften und eignen sich ideal für mikroskopische Anwendungen
  • Platten mit transparentem Boden haben pigmentierte Wände und einen dünnen, transparenten, beschichteten Boden und eignen sich ideal zur Fluoreszenz- und Lumineszenz-Detektion
  • Der Deckel ermöglicht Gasaustausch mit minimaler Verdunstung
Farbe: Platten mit festem Boden sind erhältlich in Transparent, Schwarz oder Weiß; Platten mit µClear® Boden (transparent) sind erhältlich in Schwarz oder Weiß.