Deckel für 96-Well-Mikrotiterplatten
Lieferant: Greiner bio-one
736-6553EA 89.6 EUR
736-6553 736-6552 738-0028 736-6550
Deckel für 96-Well-Mikrotiterplatten
Deckel Deckel für Mikrotiterplatten
Diese Hochprofildeckel mit einer Höhe von 9 mm sind so ausgelegt, dass die Proben und Zellkulturen vor Kontamination und Verdunstung geschützt sind. Deckel ohne Kondensationsringe werden hauptsächlich für Mikrotiterplatten, die nicht mit Gewebekulturen behandelt sind, verwendet. Deckel mit Kondensationsringen sind zur Anwendung mit Zellkulturen empfohlen, da diese Kreuzkontamination verhindern.