Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Lieferant: Corning
Corning® NBS™ Corning® CellBIND® Corning® Special Optics Corning®
734-4160EA 1206.59 EUR
734-4160 734-4172 734-4173 734-2293 734-1609 734-1608 CORN3904BC 734-1612 734-1610 734-1613 734-4069 734-4157 734-4158 734-4159 732-5523 732-5519 734-4154 732-5518 734-4155 734-1661 734-1660 732-5516 734-4156
Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Mikrotiterplatten Immunologie-Mikrotiterplatten
PS, flacher Boden.
  • Die Böden sind 60% dünner als herkömmliche PS-Platten, was zu einer geringeren Hintergrundfluoreszenz führt und Messwerte bis 340 nm ermöglicht
  • Die lichtundurchlässigen Wände verhindern „Cross-Talk“ zwischen den Wells
  • Das klare flache Profil des Bodens ermöglicht eine direkte Mikroskopbetrachtung
NBS™ = Non Binding Surface.