Standard-Mikrotiterplatten aus Polystyrol, 1536-Well, Corning®
Lieferant: Corning
Corning®
734-4162EA 2002.79 EUR
734-4162 734-4163 CORN7249 CORN7246 738-0149 CORN7248 CORN7247 734-4128 734-4129 734-1670 734-4125 734-4126 734-4127 734-4164 734-1199 734-1198 734-1671 CORN3831 CORN3838BC 734-4130 CORN3835 CORN3833 CORN3832 738-0150 734-4135 CORN3838 CORN3836 734-4131 CORN3832BC 734-4132 734-4133 734-4134
Standard-Mikrotiterplatten aus Polystyrol, 1536-Well, Corning®
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Diese PS Mikrotiterplatten haben denselben Platzbedarf und dieselben Abmessungen wie Standard-Mikrotiterplatten und sind in fester schwarzer oder weißer Ausführung mit rundem oder flachem Boden oder in schwarz mit transparentem Boden erhältlich.
  • Platten mit runden Wells haben ein gesamtes Well-Volumen von 10 μl und Platten mit flachem Boden von 12,8 μl
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen von bis zu 8 μl
  • Wells mit rundem Boden für weniger Lufteinschlüsse, verbesserte CVs und optimalen Z-Faktor
  • Wells mit erhöhtem Boden für höhere Empfindlichkeit
  • Deckel separat erhältlich
* NBS™ = Non Binding Surface