Zellkulturträger in Kulturschalen
Lieferant: VWR, part of Avantor
734-2973EA 79 EUR
734-2973 734-2974 734-2975 734-2976
Zellkulturträger in Kulturschalen
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
VWR® Zellkulturträger bestehen aus hochtransparentem, hochfestem, unzerbrechlichem PET in medizinischer Qualität. Nur die Oberfläche des Zellkulturträgers weist eine hydrophile Behandlung auf, sodass adhärente Zellen leicht wachsen. Die Oberfläche der umgebenden Kulturschale ist dagegen hydrophob, was das Wachstum adhärenter Zellen erschwert.
  • Gute Transparenz und Lichtdurchlässigkeit des Zellkulturträgers, sodass sich Zellen unter einem Licht- oder Fluoreszenz-Mikroskop gut beobachten lassen
  • Die Verwendung mehrerer Zellkulturträger in einer Kulturschale ermöglicht die Entwicklung von In-vitro-Studien mit mehreren Faktoren, Indizes und Ebenen unter gleichen Bedingungen
  • Auswahl an Zellkulturträgern mit Ø 8 mm oder Ø 10 mm; 12, 18, 32 oder 45 Zellkulturträger pro Kulturschale
  • Eine Zellkultur kann mehrere Zellkulturträger für verschiedene Studien und Zielsetzungen vorbereiten, was die Arbeitseffizienz erhöht
  • Die Lasche am Zellkulturträger ist abgewinkelt, sodass sie mühelos mit der Pinzette erfasst werden kann; eine numerische Gravierung erleichtert die Identifizierung
  • Frei von DNase und RNase, nicht pyrogen
Die integrierten Zellkulturträger sind in der Kulturschale befestigt. Sind nach der Zellkultur weitergehende Tests notwendig, lassen sich die Zellkulturträger einzeln entnehmen und auf eine Kulturplatte oder in einen anderen Behälter mit den erforderlichen Spezifikationen legen.
Lieferumfang: Einzeln verpackt in Kunststoffblisterverpackung, die durch Abziehen der Folie geöffnet wird. Jede Produktpackung enthält eine individuell verpackte sterile Metallpinzette. Sowohl die Zellkulturträger als auch die Pinzetten sind mit Elektronenstrahlen bestrahlt und sollten sofort nach dem Öffnen verwendet werden.