Zellkulturschalen, 3D Scaffold, VWR®
Lieferant: VWR, part of Avantor
734-2967EA 467 EUR
734-2967 734-2968 734-2969
Zellkulturschalen, 3D Scaffold, VWR®
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
VWR® 3D Scaffold Zellkulturschalen aus Polystyrol (GPPS) mit einem polymeren Gerüst (Scaffold) aus Polystyrol sind in der Lage, die dreidimensionale Struktur der Zellen von Tieren oder des menschlichen Körpers mit maximaler Wirkung nachzuahmen. Sie liefern so eine ideale Umgebung für die Zellinteraktion, maximieren den Kulturbereich und verbessern die Ausbeute.
  • Äußerst konsistentes Scaffold (mittlerer Faserdurchmesser von 500 μm und Porenabstand von 260) mit 3D-Kanälen gewährleistet hohe Konnektivität, eine einfache Nährstoffübertragung, eine konsistente Stoffwechselaktivität und genaue Kulturergebnisse
  • Gegen Zytokine und Wachstumsfaktoren resistente Oberfläche unterstützt das Auffangen der Zellsekrete, was Zeit spart und die Notwendigkeit für weitere Trennschritte reduziert
  • Offene Poren mit hoher Konnektivität erleichtern die Nährstoffaufnahme und den Stoffwechsel
  • Größere Oberfläche als bei gewöhnlichen Zellkulturschalen für eine größere Ausbeute und maximale Materialeffizienz
  • Mit Elektronenstrahlen sterilisiert
  • Frei von DNase und RNase, nicht pyrogen
Zu den Anwendungen gehören Untersuchungen des interzellulären Interaktionsmechanismus, die Zell-Immuntherapie, die Stammzelltherapie, das Arzneimittel-Screening und die Herstellung zellbasierter Arzneimittel.
Standards: Nach ISO 13485:2003 und ISO 9001:2008 zertifiziert.