VWR® Multiwell-Zellkulturplatten sind mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich.
- Einheitliches Well-Volumen ermöglicht eine gleichmäßige Nutzung der Wachstumsoberfläche
- Gllatte und riefenfreie Well-Oberfläche für einen maximal nutzbaren Wachstumsbereich
- Erhöhte Ränder auf den Wells mit einheitlichen Ringen an der Kappe reduzieren die Verdunstung
- Deckel passt nur in einer Position und verringert so das Risiko durch Kreuzkontaminierung und Handhabungsfehler
- Wells sind mit einem alphanumerischen Code zur leichten Identifizierung markiert
- Zur Verwendung mit allen üblichen Geräten und zur Automatisierung geeignet
- Mit Elektronenstrahlen sterilisiert
- Frei von DNase und RNase, nicht pyrogen
Oberflächenbehandelt für verbesserte Zellhaftung: Diese höchst hydrophile Oberfläche bietet einen signifikanten Vorteil gegenüber der herkömmlichen Zellkulturoberfläche. Die Oberflächenbehandlung kann die Zellausdehnung und -haftung verbessern und eignet sich für Zellen, die aufgrund des Phänotyps der Zellen oder je nach Belastung der Kultur schlechter anhaften oder zusätzliche biologische Beschichtungen für eine bessere Haftung erfordern.
TC-behandelt: Diese Platten sind mit Vakuumgas-Plasma behandelt, um eine einheitliche Zellanhaftung und ein einheitliches Zellwachstum zu gewährleisten.
Unbehandelt: Unbehandelte Zell- und Gewebekulturplatten eignen sich bestens für Anwendungen, bei denen eine Zellanhaftung unerwünscht ist.
Kulturoberfläche = cm² pro Well
Standards: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008
Verpackung: Einzeln in Papier-/Kunststoffblisterpackungen verpackt, die durch Abziehen geöffnet werden können.