Amin-Zellkulturkolben, Corning® PureCoat™
Lieferant: Corning
Corning® PureCoat™
734-2407EA 630.12 EUR
734-2407 734-2266 734-2212 734-2268
Amin-Zellkulturkolben, Corning® PureCoat™
Kolben Zellkulturkolben
PS, mit blauem Schraubverschluss.
Corning® PureCoat™ Amin-Kolben bieten eine verbesserte Gewebekulturoberfläche. Die positiv geladene Oberfläche, die mithilfe einer proprietären Dünnfilmbeschichtungstechnologie hergestellt wird, bietet eine verbesserte Anhaftung, eine erhöhte Proliferation und eine verbesserte Erholung nach dem Einfrieren und Auftauen für ein breites Spektrum primärer, transfizierter und anspruchsvoller Zellen, die auf Standard-Gewebekulturen schlechte Anhaftungseigenschaften auf (TC)-Oberflächen unter serumfreien/serumreduzierten Bedingungen aufweisen.
Bitte beachten Dieses Produkt ist nicht dazu gedacht, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.