Biologische Testschalen, Nunc™
Lieferant: Thermo Scientific
734-2179EA 207 EUR
734-2179 734-1342
Biologische Testschalen, Nunc™
Zellkulturschalen Biologische Testschalen
PS, steril, mit Deckel. Eignet sich zum Screening einer großen Anzahl von Kolonien bei Klonversuchen. Schalen mit niedriger Form sind für genetische Screenings und zur Entnahme von Kolonien geeignet.
  • Kann zur Kultivierung von Bakterien und Pilzen verwendet werden, eignet sich auch für Agar-Diffusionstests.
  • Kann als Feuchtigkeitskammer zur Inkubation von MicroWell™ Platten verwendet werden.
  • Die Schale kann mit nassem Filterpapier ausgekleidet auch als Inkubationskammer für die in-situ-Hybridisierung verwendet werden.
  • Große Wachstumsfläche
  • Schale mit niedriger Form eignet sich zur Handhabung durch Instrumente in einer Roboterumgebung