Kammerobjektträger, Nunc™ Lab-Tek™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ Lab-Tek™
734-2060EA 277 EUR
734-2060 734-2062 734-2119 734-2126 734-2127 734-2766 734-2122 734-2056 734-2124 734-2058 734-2125 734-2120 734-2121
Kammerobjektträger, Nunc™ Lab-Tek™
Objektträger Kammerobjektträger
PS-Mediumkammer auf Objektträger aus Glas oder Permanox™-Kunststoff.
  • Zellen wachsen auf einem Standard-Objektträger
  • Vor der Visualisierung/Färbung ist kein Zelltransfer erforderlich
  • Die obere Kammer kann entfernt werden, wenn die Kultivierung abgeschlossen ist
Suitable for use with fluorescent labels.