Kammerobjektträger, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ Lab-Tek™
734-2051EA 479 EUR
734-2051 734-2052 734-2053 734-2054
Kammerobjektträger, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Objektträger Kammerobjektträger
Deckglas aus Borosilikat. Medienkammer aus PS. Steril.
  • Die Oberfläche bleibt ohne Kühlung stabil
  • Hellblaues, mattes Schreibfeld zur eindeutigen Kennzeichnung
  • Trägerseparator zum Anheben der Medienkammer vom Träger in jeder Packung enthalten