Kammerobjektträger, Nunc™ Lab-Tek™ II
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ Lab-Tek™
734-2050EA 241 EUR
734-2050 734-2049 734-2047 734-2048
Kammerobjektträger, Nunc™ Lab-Tek™ II
Objektträger Kammerobjektträger
Medienkammer aus PS auf Glasobjektträger, Deckel aus PS, steril.
  • Medienkammer mit einer, zwei, vier und acht Vertiefungen abnehmbar; durch biokompatiblen Klebstoff auf nicht fluoreszierendem Mikroskop-Glasobjekträger mit abgerundeten Ecken befestigt
  • Inerte hydrophobe Umrahmung jeder Kammer
  • Superfrost™ Schreibfeld
  • Gute Zelladhäsion und gutes Zellwachstum
Zur Kultivierung von Zellen auf standardmäßigen Mikroskop-Objektträgern. Praktisch für Viren- und Mycoplasmatests, Chromosomstudien, Toxintests und Immunzytologie.