Diese Absaugvorrichtung wird zum Entfernen von Flüssigkeiten aus verschiedenen Laborgefäßen verwendet. Sie kann mit einem hauseigenen Vakuum-System verwendet werden. Sie ermöglicht die präzise Kontrolle mit den Fingerspitzen und ist eine sensible Alternative zu Pasteur-Pipetten aus Glas zum Entfernen von Überstandsmedien.
- Für einen komfortablen Griff in jeder Hand entwickelt
- Lässt sich in vielfältige Lösungen zum Absaugen integrieren
Kann mit einem hauseigenen Vakuum-System verwendet werden und ist eine geeignete Sammelvorrichtung
Lieferumfang: Lieferung mit Griff, Tülle zur Befestigung von Zubehör und Einkanaladaptern für Einweigpipetten (1 bis 200 µl). Ein 8-Kanaladapter kann separat bestellt werden.